Tisk…
2-Iodobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
368170010 368170050
ACRO368170010EA 3410 CZK
ACRO368170010 ACRO368170050
2-Iodobenzaldehyde 98%
2-Iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Bod varu: 129 °C (14 mmHg)
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039570
CAS číslo: 26260-02-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥97.5 %