Tisk…
jodbenzen 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
122331000 122335000
ACRO122331000EA 4090 CZK
ACRO122331000 ACRO122335000
jodbenzen 98%
jodbenzen
Vzorec: C₆H₅I
Bod varu: 188 °C (760 mmHg)
Bod tání: –29 °C
Hustota: 1,82 g/cm³
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001029
CAS číslo: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Merck Index: 13,05051
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %