Tisk…
1,4-Diiodobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
185970500 185972500
ACRO185970500EA 3190 CZK
ACRO185970500 ACRO185972500
1,4-Diiodobenzene 98%
1,4-Diiodobenzene
Vzorec: C₆H₄I₂
Bod varu: 285 °C (760 mmHg)
Bod tání: 128…132 °C
Hustota: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001054
CAS číslo: 624-38-4
EINECS: 210-842-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 133 °C
GC ≥97.5 %