Tisk…
1,3-Diiodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17445.06 L17445.14
L17445.06EA 1220 CZK
L17445.06 L17445.14
1,3-Diiodobenzene ≥98%
1,3-Diiodobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 626-00-6 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 1904540 MDL No.: MFCD00041731
Vzorec: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Bod varu: 285 °C
Bod tání: 35…37 °C
Hustota: 2,470
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041731
CAS číslo: 626-00-6
EINECS: 210-921-1