Tisk…
1,3-Diiodobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
407740050 407740250
ACRO407740050EA 1360 CZK
ACRO407740050 ACRO407740250
1,3-Diiodobenzene 98%
1,3-Diiodobenzene
Vzorec: C₆H₄I₂
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…37 °C
Hustota: 2,47 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041731
CAS číslo: 626-00-6
EINECS: 210-921-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Powder or crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %