Tisk…
1,2-Diiodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24425.03 B24425.06 B24425.14
B24425.03EA 1170 CZK
B24425.03 B24425.06 B24425.14
1,2-Diiodobenzene ≥98%
1,2-Diiodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 615-42-9 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.7165 Boiling Point: 282° Beilstein Reference: 1855315 MDL No.: MFCD00001038
Vzorec: C₆H₄I₂
Bod varu: 282 °C
Hustota: 2,524
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001038
CAS číslo: 615-42-9
EINECS: 210-425-5