Tisk…
1,2-Diiodobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
218400050 218400200
ACRO218400050EA 3830 CZK
ACRO218400050 ACRO218400200
1,2-Diiodobenzene 98%
1,2-Diiodobenzene
Vzorec: C₆H₄I₂
Bod varu: 152 °C (15 mmHg)
Hustota: 2,52 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001038
CAS číslo: 615-42-9
EINECS: 210-425-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %