Tisk…
4-Fluorothiophenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
119650100 119650500
ACRO119650100EA 2180 CZK
ACRO119650100 ACRO119650500
4-Fluorothiophenol 97%
4-Fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₅FS
Bod varu: 164 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1996 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004846
CAS číslo: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 1228
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure