Tisk…
2-Fluorothiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24995.03 B24995.06 B24995.14
B24995.03EA 714 CZK
B24995.03 B24995.06 B24995.14
2-Fluorothiophenol ≥97%
2-Fluorothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 2557-78-0 Molecular Formula: C6H5FS Formula Weight: 128.17 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5550 Odour: Stench Boiling Point: 164° Beilstein Reference: 2039768 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00041419
Vzorec: C₆H₅FS
Bod varu: 164 °C
Hustota: 1,203
Bod vzplanutí: 56 °C (133 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041419
CAS číslo: 2557-78-0
UN: 3071
ADR: 6.1,II