Tisk…
Pentafluorophenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
A15574.06 A15574.14 A15574.22
A15574.06EA 1290 CZK
A15574.06 A15574.14 A15574.22
Pentafluorophenol ≥99%
Pentafluorophenol
Purity: 99% CAS No.: 771-61-9 Molecular Formula: C6HF5O Formula Weight: 184.06 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: 32-36° Boiling Point: 143° Beilstein Reference: 1912584 MDL No.: MFCD00002156
Vzorec: C₆HF₅O
MW: 184.07
Bod varu: 143 °C
Bod tání: 32…36 °C
Hustota: 1.757
Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002156
CAS číslo: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 3261
ADR: 8 II