Tisk…
Pentafluorophenol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
147130050 147130100 147131000
ACRO147130050EA 1260 CZK
ACRO147130050 ACRO147130100 ACRO147131000
Pentafluorophenol 99+%
Pentafluorophenol
Vzorec: C₆HF₅O
MW: 184.07
Bod varu: 143 °C (760 mmHg)
Bod tání: 34…36 °C
Hustota: 1.75
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002156
CAS číslo: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 2923
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %