Tisk…
3,4,5-Trifluorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
51092-1G-F 51092-5G-F
SIAL51092-1G-FEA 0 CZK
SIAL51092-1G-F SIAL51092-5G-F
3,4,5-Trifluorophenol, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trifluorophenol
Vzorec: C₆H₃F₃O
MW: 148,08 g/mol
Hustota: 1,629 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042427
CAS číslo: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN: 3261
ADR: 8,II