2,3,6-Trifluorophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B20379.03
B20379.06
B20379.03EA
1240
CZK
B20379.03
B20379.06
2,3,6-Trifluorophenol ≥98%
2,3,6-Trifluorophenol
Purity: 98%
CAS No.: 113798-74-6
Molecular Formula: C6H3F3O
Formula Weight: 148.09
Flash Point: 63°(145°F)
Melting Point: 31-36°
Beilstein Reference: 4976927
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00061214
Vzorec:
C₆H₃F₃O Bod varu: 155 °C (1013 hPa) Bod tání: 31…36 °C Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061214 CAS číslo: 113798-74-6 UN: 3261 ADR: 8,II |