Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluorophenol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
188390050 188390250
ACRO188390050EA 1720 CZK
ACRO188390050 ACRO188390250
2,3,5,6-Tetrafluorophenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Vzorec: C₆H₂F₄O
MW: 166,07 g/mol
Bod varu: 140 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…38 °C
Bod vzplanutí: 79 °C
MDL Number: MFCD00002157
CAS číslo: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 2923
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %