Tisk…
3-Fluorophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119550100 119550500 119552000
ACRO119550100EA 1410 CZK
ACRO119550100 ACRO119550500 ACRO119552000
3-Fluorophenol 98%
3-Fluorophenol
Vzorec: C₆H₅FO
Bod varu: 178 °C (760 mmHg)
Bod tání: 10 °C
Hustota: 1,24 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002254
CAS číslo: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure