Tisk…
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
303370050 303370010
ACRO303370050EA 3760 CZK
ACRO303370050 ACRO303370010
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
3-Fluoro-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041251
CAS číslo: 394-41-2
EINECS: 206-895-6
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥98.5 %