5-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
A12568.09
A12568.18
A12568.30
A12568.09EA
1110
CZK
A12568.09
A12568.18
A12568.30
5-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 446-36-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 30-36°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1870311
MDL No.: MFCD00007107
Vzorec:
C₆H₄FNO₃ MW: 157,1 g/mol Bod varu: 260 °C Bod tání: 30…36 °C Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007107 CAS číslo: 446-36-6 EINECS: 207-168-6 |