Tisk…
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
241970250 241971000
ACRO241970250EA 2340 CZK
ACRO241970250 ACRO241971000
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 32…35 °C
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007107
CAS číslo: 446-36-6
EINECS: 207-168-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %