2-Fluoro-4-nitrophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13134.06
A13134.14
A13134.06EA
2450
CZK
A13134.06
A13134.14
2-Fluoro-4-nitrophenol ≥98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 403-19-0
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1944995
Vzorec:
C₆H₄FNO₃ Bod tání: 117…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051970 CAS číslo: 403-19-0 |