2-Fluoro-6-nitrophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L08851.03
L08851.06
L08851.03EA
1950
CZK
L08851.03
L08851.06
2-Fluoro-6-nitrophenol ≥98%
2-Fluoro-6-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 1526-17-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 91-94°
Beilstein Reference: 1870307
Vzorec:
C₆H₄FNO₃ Bod tání: 91…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042446 CAS číslo: 1526-17-6 EINECS: 216-199-4 |