Tisk…
2,5-Difluorophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18744.06 A18744.14
A18744.06EA 1150 CZK
A18744.06 A18744.14
2,5-Difluorophenol ≥97%
2,5-Difluorophenol
Purity: 97% CAS No.: 2713-31-7 Molecular Formula: C6H4F2O Formula Weight: 130.09 Flash Point: 53°(127°F) Odour: Phenol-like Beilstein Reference: 2081076 UN No.: 2921 MDL No.: MFCD00042501
Vzorec: C₆H₄F₂O
MW: 130.09
Bod varu: 166
Bod tání: 36…40 °C
Bod vzplanutí: 53 °C (127 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042501
CAS číslo: 2713-31-7
UN: 2921
ADR: 8 II