2,4-Difluorophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14044.09
A14044.18
A14044.30
A14044.09EA
1770
CZK
A14044.09
A14044.18
A14044.30
2,4-Difluorophenol ≥98%
2,4-Difluorophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 367-27-1
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4860
Odour: Phenol-like
Melting Point: 21-24°
Boiling Point: 52-54°/14mm
Beilstein Reference: 1934803
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00009715
Vzorec:
C₆H₄F₂O Bod varu: 52…54 °C (14 mmHg) Bod tání: 21…24 °C Hustota: 1,362 Bod vzplanutí: 56 °C (132 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009715 CAS číslo: 367-27-1 EINECS: 206-688-0 UN: 2921 ADR: 8,II |