2,3-Difluorophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16971.03
A16971.06
A16971.03EA
1060
CZK
A16971.03
A16971.06
2,3-Difluorophenol ≥98%
2,3-Difluorophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 6418-38-8
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 56°(132°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 53-55°/25mm
Beilstein Reference: 2082265
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00010262
Vzorec:
C₆H₄F₂O MW: 130.09 Bod varu: 53…55 °C (25 mmHg) Bod tání: 34…38 °C Bod vzplanutí: 56 °C (132 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010262 CAS číslo: 6418-38-8 UN: 2921 ADR: 8 II |