4-(Trifluoromethoxy)anisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
A19746.06
A19746.14
A19746.06EA
910
CZK
A19746.06
A19746.14
4-(Trifluoromethoxy)anisole ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)anisole
Purity: 98+%
CAS No.: 710-18-9
Molecular Formula: C8H7F3O2
Formula Weight: 192.14
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 2556809
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00216942
Vzorec:
C₈H₇F₃O₂ MW: 192,14 g/mol Bod varu: 163…165 °C Hustota: 1,272 Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216942 CAS číslo: 710-18-9 UN: 1993 ADR: 3,III |