Pentafluoroanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3,4,5,6-Pentafluoroanisole
B23928.06
B23928.14
B23928.22
B23928.06EA
1050
CZK
B23928.06
B23928.14
B23928.22
Pentafluoroanisole ≥98%
Pentafluoroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 389-40-2
Molecular Formula: C7H3F5O
Formula Weight: 198.09
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -38°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 2052664
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000289
Vzorec:
C₇H₃F₅O MW: 198.09 Bod varu: 136…138 °C Bod tání: –38 °C Hustota: 1.50 Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000289 CAS číslo: 389-40-2 EINECS: 206-866-8 UN: 1993 ADR: 3 III |