3,4-Difluoroanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A12474.06
A12474.14
A12474.22
A12474.06EA
913
CZK
A12474.06
A12474.14
A12474.22
3,4-Difluoroanisole ≥98%
3,4-Difluoroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 115144-40-6
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4680
Beilstein Reference: 6717610
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010730
Vzorec:
C₇H₆F₂O MW: 144,12 g/mol Bod varu: 139 °C (1013 hPa) Bod tání: –30 °C Hustota: 1,214 Bod vzplanutí: 55 °C (131 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010730 CAS číslo: 115144-40-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...