(Trifluoromethoxy)benzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B25658.14
B25658.22
B25658.14EA
1630
CZK
B25658.14
B25658.22
(Trifluoromethoxy)benzene ≥99%
(Trifluoromethoxy)benzene
Purity: 99%
CAS No.: 456-55-3
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Aromatic
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 2043132
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040832
Vzorec:
C₇H₅F₃O MW: 162.11 Bod varu: 102…104 °C Bod tání: –50 °C Hustota: 1.226 Bod vzplanutí: 12 °C (53 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040832 CAS číslo: 456-55-3 EINECS: 207-269-5 UN: 1993 ADR: 3 II |