Tisk…

Sangerova reagencie, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene

42085-250G 42085-50G
SIAL42085-250GEA 13710 CZK
SIAL42085-250G SIAL42085-50G
Sangerova reagencie, Sigma-Aldrich®
Sangerova reagencie
Vzorec: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186,1 g/mol
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007056
CAS číslo: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04199

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR