Sangerova reagencie ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
A11871.14
A11871.06
A11871.22
A11871.14EA
2850
CZK
A11871.14
A11871.06
A11871.22
Sangerova reagencie ≥99%
Sangerova reagencie
Purity: 99%
CAS No.: 70-34-8
Molecular Formula: C6H3FN2O4
Formula Weight: 186.10
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₃FN₂O₄ MW: 186.1 Bod varu: 296 °C Bod tání: 24…30 °C Hustota: 1.482 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007056 CAS číslo: 70-34-8 EINECS: 200-734-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04199 |