Tisk…
Sangerova reagencie 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
117030050 117030250 117031000 117035000
ACRO117030050EA 1470 CZK
ACRO117030050 ACRO117030250 ACRO117031000 ACRO117035000
Sangerova reagencie 98%
Sangerova reagencie
Vzorec: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186.1
Bod varu: 296 °C
Bod tání: 23…26 °C
Hustota: 1.48 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007056
CAS číslo: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04199
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5675 to 1.5705 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Suitability (for precip. of Fe, etc.) Passes test