1-Fluoro-4-nitrobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 350-46-9
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5315
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 606923
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007282
Vzorec:
C₆H₄FNO₂ Bod varu: 204…206 °C Bod tání: 22…24 °C Hustota: 1,330 Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007282 CAS číslo: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |