Tisk…
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
119491000 119495000
ACRO119491000EA 2150 CZK
ACRO119491000 ACRO119495000
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1
Bod varu: 205
Bod tání: 27 °C
Hustota: 1.33 g/cm³
Bod vzplanutí: 83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007282
CAS číslo: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %