1-Fluoro-2-nitrobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
A13852.0B
A13852.18
A13852.30
A13852.0BEA
10780
CZK
A13852.0B
A13852.18
A13852.30
1-Fluoro-2-nitrobenzene ≥99%
1-Fluoro-2-nitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 1493-27-2
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 94°(201°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.340
Refractive Index: 1.5317
Melting Point: -8°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 607262
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007048
Vzorec:
C₆H₄FNO₂ MW: 141.1 Bod varu: 215 °C Bod tání: –8 °C Hustota: 1.340 Bod vzplanutí: 94 °C (201 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007048 CAS číslo: 1493-27-2 EINECS: 216-088-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |