Tisk…
1-Fluoro-2-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
119480100 119480500 119482500
ACRO119480100EA 769 CZK
ACRO119480100 ACRO119480500 ACRO119482500
1-Fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Bod varu: 215 °C (760 mmHg)
Bod tání: 9…6 °C
Hustota: 1,335 g/cm³
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007048
CAS číslo: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5307 to 1.5327 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %