Tisk…
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
A11060.09 A11060.18
A11060.09EA 1320 CZK
A11060.09 A11060.18
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09
Bod varu: 76…80 °C (8 mmHg)
Hustota: 1.441
Bod vzplanutí: 80 °C (176 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007198
CAS číslo: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III