Tisk…
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
241930250 241931000
ACRO241930250EA 3090 CZK
ACRO241930250 ACRO241931000
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09
Bod varu: 80…81 °C (14 mmHg)
Hustota: 1.441 g/cm³
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007198
CAS číslo: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %