4-Fluoro-3-nitroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A15371.14
A15371.22
A15371.36
A15371.14EA
1250
CZK
A15371.14
A15371.22
A15371.36
4-Fluoro-3-nitroaniline ≥98%
4-Fluoro-3-nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 364-76-1
Molecular Formula: C6H5FN2O2
Formula Weight: 156.12
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 2210199
MDL No.: MFCD00007833
Vzorec:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156,12 g/mol Bod tání: 94…98 °C Hustota: 0,43 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007833 CAS číslo: 364-76-1 EINECS: 206-665-5 |