4-Fluoro-3-nitroaniline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
168400250
168401000
168400050
ACRO168400250EA
1660
CZK
ACRO168400250
ACRO168401000
ACRO168400050
4-Fluoro-3-nitroaniline 99%
4-Fluoro-3-nitroaniline
Vzorec:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156.12 Bod tání: 96…99 °C Bod vzplanutí: 91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007833 CAS číslo: 364-76-1 EINECS: 206-665-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Ochre Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 99 °C |
GC | ≥98.5 % |