4-Fluoro-2-nitroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10685.18
A10685.22
A10685.36
A10685.18EA
2060
CZK
A10685.18
A10685.22
A10685.36
4-Fluoro-2-nitroaniline ≥98%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 364-78-3
Molecular Formula: C6H5FN2O2
Formula Weight: 156.12
Flash Point: 89°(192°F)
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 2210197
MDL No.: MFCD00007830
Vzorec:
C₆H₅FN₂O₂ Bod tání: 90…94 °C Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007830 CAS číslo: 364-78-3 EINECS: 206-666-0 |