4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
233070100
233071000
ACRO233070100EA
1150
CZK
ACRO233070100
ACRO233071000
4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Vzorec:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156.12 Bod tání: 92…95 °C Bod vzplanutí: 89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007830 CAS číslo: 364-78-3 EINECS: 206-666-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 95 °C |
GC | ≥98.5 % |