Tisk…
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
168390250 168391000 168390050
ACRO168390250EA 2100 CZK
ACRO168390250 ACRO168391000 ACRO168390050
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Bod tání: 99…103 °C
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007652
CAS číslo: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Ochre to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %