2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Aminopentafluorobenzene, Pentafluoroaniline
A19348.06
A19348.14
A19348.22
A19348.06EA
1050
CZK
A19348.06
A19348.14
A19348.22
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline ≥98%
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 771-60-8
Molecular Formula: C6H2F5N
Formula Weight: 183.08
Flash Point: 73°(163°F)
Melting Point: 34-37°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 1819387
MDL No.: MFCD00007643
Vzorec:
C₆H₂F₅N MW: 183.08 Bod varu: 156…157 °C Bod tání: 34…37 °C Hustota: 1.744 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007643 CAS číslo: 771-60-8 EINECS: 212-234-2 |