Tisk…
4-Fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
F3800-25G F3800-100G F3800-500G
SIALF3800-25GEA 705 CZK
SIALF3800-25G SIALF3800-100G SIALF3800-500G
4-Fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
4-Fluoroaniline
Vzorec: C₆H₆FN
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007829
CAS číslo: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196