Tisk…
4-Fluoroaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119291000 119295000 119290250
ACRO119291000EA 1810 CZK
ACRO119291000 ACRO119295000 ACRO119290250
4-Fluoroaniline 98%
4-Fluoroaniline
Vzorec: C₆H₆FN
Bod varu: 187 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,157 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007829
CAS číslo: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to red-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %