3-Fluoroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14228.14
A14228.22
A14228.36
A14228.14EA
2000
CZK
A14228.14
A14228.22
A14228.36
3-Fluoroaniline ≥98%
3-Fluoroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 372-19-0
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 1305471
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007758
Vzorec:
C₆H₆FN Bod varu: 186…187 °C Bod tání: –2 °C Hustota: 1,156 Bod vzplanutí: 77 °C (170 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007758 CAS číslo: 372-19-0 EINECS: 206-747-0 UN: 2941 ADR: 6.1,III |