Tisk…
3-Fluoroaniline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
119280250 119281000
ACRO119280250EA 2010 CZK
ACRO119280250 ACRO119281000
3-Fluoroaniline 98%
3-Fluoroaniline
Vzorec: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Bod varu: 186 °C (756 mmHg)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007758
CAS číslo: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %