Tisk…

3,5-Difluoroaniline ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A16528.06 A16528.14 A16528.22
A16528.06EA 1600 CZK
A16528.06 A16528.14 A16528.22
3,5-Difluoroaniline ≥98%
3,5-Difluoroaniline

Purity: 98+% CAS No.: 372-39-4 Molecular Formula: C6H5F2N Formula Weight: 129.11 Flash Point: 75°(167°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 80°/20mm Beilstein Reference: 2802286 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007763

Vzorec: C₆H₅F₂N
MW: 129.11
Bod varu: 80 °C (20 mmHg)
Bod tání: 37…41 °C
Hustota: 1.295
Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007763
CAS číslo: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR