Tisk…
3,5-Difluoroaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
311420010 311420100 311420500
ACRO311420010EA 670 CZK
ACRO311420010 ACRO311420100 ACRO311420500
3,5-Difluoroaniline 98%
3,5-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
MW: 129.11
Bod varu: 82 °C (20 mmHg)
Bod tání: 37…41 °C
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007763
CAS číslo: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %