Tisk…
2,6-Difluoroaniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
188270050 188270250 188271000
ACRO188270050EA 1170 CZK
ACRO188270050 ACRO188270250 ACRO188271000
2,6-Difluoroaniline 97%
2,6-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
MW: 129.11
Bod varu: 51…52 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.199 g/cm³
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007655
CAS číslo: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %