Tisk…
2,4-Difluoroaniline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
114590100 114590250 114591000
ACRO114590100EA 920 CZK
ACRO114590100 ACRO114590250 ACRO114591000
2,4-Difluoroaniline 99%
2,4-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
Bod varu: 170 °C (753 mmHg)
Hustota: 1,268 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007648
CAS číslo: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03171
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine